技術
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ARL6IP4(51329)
免疫原
ARL6IP4 (NP_061164.2, 1 a.a. ~ 360 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERAGPAGEEGGAREGRLLPRAPGAWVLRACAERAALEVGAASADTGVRGCGARGPAPLLASAGGGRARDGTWGVRTKGSGAALPSRPASRAAPRPEASSPPLPLEKARGGLSGPQGGRARGAMAHVGSRKRSRSRSRSRGRGSEKRKKKSRKDTSRNCSASTSQGRKASTAPGAEASPSPCITERSKQKARRRTRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDGRKKRGKYKDKRRKKKKKRKKLKKKGKEKAEAQQVEALPGPSLDQWHRSAGEEEDGPVLTDEQKSRIQAMKPMTKEEWDARQSIIRKVVDPETGRTRLIKGDGEVLEEIVTKERHREINKQATRGDCLAFQMRAGLLP
Sequence
MERAGPAGEEGGAREGRLLPRAPGAWVLRACAERAALEVGAASADTGVRGCGARGPAPLLASAGGGRARDGTWGVRTKGSGAALPSRPASRAAPRPEASSPPLPLEKARGGLSGPQGGRARGAMAHVGSRKRSRSRSRSRGRGSEKRKKKSRKDTSRNCSASTSQGRKASTAPGAEASPSPCITERSKQKARRRTRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDGRKKRGKYKDKRRKKKKKRKKLKKKGKEKAEAQQVEALPGPSLDQWHRSAGEEEDGPVLTDEQKSRIQAMKPMTKEEWDARQSIIRKVVDPETGRTRLIKGDGEVLEEIVTKERHREINKQATRGDCLAFQMRAGLLP