Merck
所有图片(5)
主要文件
SAB1400648
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVEN antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
Anti-PDCD12
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
無性繁殖:
2B10, monoclonal
物種活性:
human
citations:
技術:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2B10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AVEN(57099)
相关类别
免疫原
AVEN (NP_065104.1, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
APRGSRREPGGWGAGASAPVEDDSDAETYGEENDEQGNYSKRKIVSNWDRYQDIEKEVNNESGESQRGTDFSVLLSSAGDSFSQFRFAEEKEWDSEASCP
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)