抗体形式
crude ascites
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
16801 Da
种属反应性
human
技术
western blot: 1:40000
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... GMFG(9535)
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide