分子量
47173 Da
种属反应性
hamster, human
技术
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SDPR(8436)
相关类别
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide