抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
71106 Da
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... EIF2AK1(27102)
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide