分子量
33310 Da
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer257)
基因信息
human ... CASP6(839)
外形
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide