Merck
SAB1305644
Sigma-Aldrich
ANTI-ATG16L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
APG16-like 1, APG16L, ATG16L1, Autophagy-related protein 16-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
68265 Da
物種活性
human, mouse
技術
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATG16L1(55054)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide