Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB1303181
Sigma-Aldrich
抗- (CENTER) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
CAGF9, TNRC9, TOX3, TOX高迁移率蛋白家族成员33, 含有CAG三核苷酸重复序列的基因F9蛋白, 含有三核苷酸重复序列的基因9蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
63342 Da
种属反应性
mouse, human
技术
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TOX3(27324)
外形
纯化多克隆抗体以PBS为溶剂,含有0.09% (W/V) 叠氮化钠。该抗体通过蛋白A柱以及随后的肽亲和纯化进行纯化。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Helmuth Gehart et al.
Cell, 176(5), 1158-1173 (2019-02-05)
Homeostatic regulation of the intestinal enteroendocrine lineage hierarchy is a poorly understood process. We resolved transcriptional changes during enteroendocrine differentiation in real time at single-cell level using a novel knockin allele of Neurog3, the master regulator gene briefly expressed at