主要文件
SAB1105762
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2B3 (426-440) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
别名:
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2Bγ, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3 γ
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~50 kDa
种属反应性
human
技术
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... EIF2B3(8891)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 426-440 of human EIF2B3
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)