主要文件
S7546
Zorbax® LP 100/40 CN
40 μm mean particle size, average diameter 100 Å
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115700
平均粒径
40 μm
孔径
100 Å average diameter
InChI
1S/C6H12ClNSi.O2Si/c1-9(2,7)6-4-3-5-8;1-3-2/h3-4,6H2,1-2H3;
InChI key
MPHCKNJRPAUOCD-UHFFFAOYSA-N
应用
氰基键合硅胶色谱柱用于小极性分子的正相和反相分离
法律信息
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)