儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
InChI 密鑰
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
其他說明
Inactive isomer of sphingosine
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup