抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 92 kDa
种属反应性
human, rat, mouse
技术
immunocytochemistry: 10 μg/mL using A431 cells
immunoprecipitation (IP): 4 μg using STAT3 from 0.5–1 mg of an EGF stimulated human A431 cell lysate
western blot (chemiluminescent): 0.5-2 μg/mL using lysates from EGF stimulated human A431, mouse WEHI and rat L6 cells
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
rat ... Stat3(25125)
一般描述
特异性
免疫原
应用
生化/生理作用
外形
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.