主要文件
S5441
Sigma-Aldrich
Stresscopin-related peptide amide human trifluoroacetate salt
别名:
SRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C205H358N68O57
分子量:
4687.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
生物来源
human
质量水平
分子量
4687.46 g/mol
包装
pkg of 500 μg
颜色
white
溶解性
water: soluble
UniProt登记号
储存温度
−20°C
基因信息
human ... UCN2(90226)
Amino Acid Sequence
His-Pro-Gly-Ser-Arg-Ile-Val-Leu-Ser-Leu-Asp-Val-Pro-Ile-Gly-Leu-Leu-Gln-Ile-Leu-Leu-Glu-Gln-Ala-Arg-Ala-Arg-Ala-Ala-Arg-Glu-Gln-Ala-Thr-Thr-Asn-Ala-Arg-Ile-Leu-Ala-Arg-Val-NH2
生化/生理作用
A specific ligand for the corticotropin-releasing hormone receptor type 2 (CRHR2).
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)