Merck
S4647
Sigma-Aldrich
玻璃涂布棒
120° bend
别名:
cell spreader, glass spreader
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
NACRES:
NB.14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由4 mm直径的玻璃棒构成,带有抛光端,130mm长的手柄和50mm长的涂布段。
應用
用于接种培养皿
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
接种环 loop size 10 μL
I8388
接种环