Merck
S3000
Sigma-Aldrich
癸二酸二甲酯
≥95%
别名:
NSC 9415, 泌脂酸二甲酯, 癸二酸 1,10-二甲酯, 皮脂酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
CAS号:
分子量:
230.30
Beilstein:
1785523
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)