Merck
S1385
Sigma-Aldrich
水杨酰肼
别名:
2-羟基苯甲酰肼, 水杨酸酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HO)C6H4CONHNH2
CAS号:
分子量:
152.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
mp
147-150 °C (lit.)
SMILES 字串
NNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI 密鑰
XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3