Merck
S0129
Sigma-Aldrich
N-Stearoyl-DL-dihydrolactocerebroside
别名:
1-O-(β-D-Lactosyl)-N-octadecanoyl-DL-dihydrosphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H93NO13
CAS号:
分子量:
892.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
形狀
solid
官能基
amide
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H93NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h36-39,41-48,50-52,54-58H,3-35H2,1-2H3,(H,49,53)
InChI 密鑰
PZGGVRFULLAFKR-UHFFFAOYSA-N
聯結
Contains approx. 15% of the palmitoyl analog.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3