Merck
RAB1112
Sigma-Aldrich
兔MMP-9 ELISA试剂盒
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
rabbit
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/ml
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
rabbit ... MMP9(100008993)
一般說明
该ELISA抗体对可检测兔MMP-9。
應用
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
详细内容请参阅附件实验方案
其他說明
本产品提供了样品检验报告。请在批号对应的文本框中输入样品一词。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Shan Wu et al.
International journal of molecular medicine, 42(6), 3386-3394 (2018-10-03)
The present study investigated the underlying molecular mechanism by which Buthus martensii Karsch chlorotoxin (BmK CT) inhibits the invasion and metastasis of glioma cells and the possibility of 131I‑labeled BmK CT (131I‑BmK CT) as a novel targeted agent for the treatment of glioma. The