主要文件
RAB0348
Sigma-Aldrich
磷酸化Erk1 (pThr202 / pTyr204) + Erk2(pTyr185/187) ELISA试剂盒
for detection of phospho-erk1 and phospho-erk2 in human, mouse or rat cell and tissue lysates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.84
物種活性
rat, human, mouse
技術
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸入
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... MAPK3(5595)
一般說明
The Phospho-Erk1(pThr202 / pTyr204) + Erk2(pTyr185/187) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
ERK1 (pThr202) synthetic phosphopeptide
應用
请参考Protocol了解详情。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)