特點
to hold 0.2 to 500 mL tubes and bottles
A-4-81, includes 7x50 mL conical buckets
包裝
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638607
參數
4,000 max. RCF (3,220 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5810/5810R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG