主要文件
RA2DWP-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP, with 2 buckets
别名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 4 cell culture plates
to hold 2 x 5 MTP
deepwell plate rotor
with 2 buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638564 (NA)
Eppendorf® 5804740009 (EU)
参数
2,250 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)