Merck
R8502
Sigma-Aldrich
Raffinose undecaacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H54O27
CAS号:
分子量:
966.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OCC1OC(OCC2OC(OC3(COC(C)=O)OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C3OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C2OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C40H54O27/c1-16(41)52-12-27-30(56-19(4)44)33(59-22(7)47)35(61-24(9)49)38(64-27)54-13-28-31(57-20(5)45)34(60-23(8)48)36(62-25(10)50)39(65-28)67-40(15-55-18(3)43)37(63-26(11)51)32(58-21(6)46)29(66-40)14-53-17(2)42/h27-39H,12-15H2,1-11H3
InChI 密鑰
YFYHLVDRBNRNPU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)