Merck
PZ0131
Sigma-Aldrich
PF-998425
≥98% (HPLC)
别名:
4-((1R,2R)-2-Hydroxycyclohexyl)-2(trifluoromethyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14F3NO
分子量:
269.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
储存温度
room temp
SMILES字符串
O[C@@H]1CCCC[C@@H]1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H14F3NO/c15-14(16,17)12-7-9(5-6-10(12)8-18)11-3-1-2-4-13(11)19/h5-7,11,13,19H,1-4H2/t11-,13-/m1/s1
InChI key
MENRRRXHFQYXDW-DGCLKSJQSA-N
生化/生理作用
PF-998425 is a novel, nonsteroidal androgen receptor antagonist.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
我们可提供多种核受体(类固醇)相关产品,满足您的各类研究需求。