主要文件
PRS3747
Sigma-Aldrich
Anti-IL-31 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-Interleukin 31
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Il31(76399)
免疫原
a 18 amino acid peptide from near the center of human IL-31.
联系
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3747.
外形
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)