Merck
PRS2245
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-Caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase, Anti-ERICE
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 43 kDa
物種活性
mouse, rat, human
技術
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... Casp4(338039)
免疫原
a peptide corresponding to amino acids 91-105 of human caspase-13.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2245.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2