Merck
PLEX15
GenElute 无内毒素质粒 Maxiprep 试剂盒
greener alternative
更环保的选择
sufficient for 15 purifications
别名:
GenElute 无内毒素质粒试剂盒, Gen Elute
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
usage
sufficient for 15 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <2 hr kit run time for up to 12 preps, sample volume: 25-200 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
GenElute无内毒素质粒制备试剂盒可以简单、快速、低成本的纯化质粒DNA(内毒素水平≤0.1 EU/μg),所得产物可用于高效转染。 内毒素(也称为脂多糖或LPS)常常会与质粒DNA共纯化,这会显著降低内毒素敏感细胞系的转染效率。
取过夜培养物离心收集重组大肠杆菌,采用改良的SDS碱裂解法处理得到澄清的裂解液。通过简单的萃取相分离步骤去除内毒素。在高盐环境下,质粒DNA吸附到硅胶膜上接受进一步的纯化。简单的离心洗涤后,用无内毒素的水洗脱吸附的质粒DNA。25-200 mL培养物可以制备出多达1.2 mg不含内毒素的质粒DNA。
回收的质粒DNA主要以超螺旋形式存在。此类DNA可直接用于转染、限制性酶切、克隆、测序和PCR扩增等下游应用。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。相比使用苯酚和氯仿的标准DNA提取方法,该产品是一种更安全的化学产品。
Application
该试剂盒已用于纯化质粒脱氧核糖核酸,用于高效转染。
Features and Benefits
  • 转染效率高,产量高
  • 纯化至 250μg 无内毒素质粒 DNA(≤0.1 EU/μg DNA)
  • 快速简单,允许在 2 小时内完成 12 次制备
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书 & 价格
  • Endotoxin Removal solution, Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
    化学品安全说明书
  • Column Preparation Solution
    化学品安全说明书
  • Resuspension Solution, Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
    化学品安全说明书
  • E-Toxate Water, endotoxin, free
    化学品安全说明书
  • Lysis Solution
    化学品安全说明书
  • RNase A solution
    化学品安全说明书
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
存储类别
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)