Merck
P9924
Sigma-Aldrich
pGlu-Ser-Leu-Arg-Trp-NH2
≥97% (HPLC)
别名:
Antho-RW amide I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H46N10O7
分子量:
670.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
其他說明
Neuropeptide originally isolated from sea anemones
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Graff, D. and Grimmelikhuijzen, C.J.P.
Brain Research, 422, 354-354 (1988)