Merck
P9800
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
别名:
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
CAS号:
分子量:
566.81
Beilstein:
5996901
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
PubChem化学物质编号:
描述
non-ionic
分子量
566.81 g/mol
技术
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein quantification: suitable
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)