Merck
P9786
Sigma-Aldrich
植酸 二镁四钾盐
~95%
别名:
肌醇六(磷酸二氢酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H18O24P6
CAS号:
分子量:
660.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
~95%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Mg].[K].OP(O)(=O)OC1C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H18O24P6.K.Mg.3H/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;
InChI 密鑰
CHHCUHGSLDVQHJ-UHFFFAOYSA-N
品質
The magnesium and potassium content may vary. .
準備報告
Derived from P 3168
分析報告
Actual content given on label
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)