Merck
P9036
Sigma-Aldrich
二十五烷酸甲酯
≥99% (capillary GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)23COOCH3
CAS号:
分子量:
396.69
Beilstein:
1799674
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99% (capillary GC)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
InChI 密鑰
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
同類產品