Merck
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
别名:
Acetic acid pentafluorophenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H3F5O2
CAS号:
分子量:
226.10
Beilstein:
1985849
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
InChI 密鑰
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3