Merck
P8249
Sigma-Aldrich
Pyoverdines−Gallium (III) complex
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
别名:
Pyoverdines, Ga-Pv
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
生物来源
Pseudomonas fluorescens
方案
>90% (HPLC)
溶解性
H2O: ~10 mg/mL
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Pyoverdines,也称为 pseuobactins 和 pyoverdins,是对铁具有高度亲和力的荧光铁载体(10 32 M -1 ),在缺铁生长条件下由荧光假单胞菌合成。Pyoverdines 在肝细胞培养中显示可防止铁过载产生的铁毒性 ,有效清除羟基和过氧自由基。吡啶类化合物能有效地从转铁蛋白和乳铁蛋白中获得铁。Pyoverdines 也与抑制腐霉诱导的番茄腐烂 和促进一些高等植物的生长有关。
Pyoverdines,也称为 pseuobactins 和 pyoverdins,是对铁具有高度亲和力的荧光铁载体,在缺铁生长条件下由荧光假单胞菌合成。
Gallium-pyoverdines act as growth inhibitors of both P. fluorescens and P. aeruginosa possibly due to gallium interference with bacterial iron metabolism.
外形
Supplied as a mixture containing mainly the succinic acid (MW=1231), 2-hydroxy glutaramide (MW=1260), and succinamide (MW=1230) forms of pyoverdines, bound to gallium.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)