Merck
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
别名:
C10E6, Decylhexaglycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
CAS号:
分子量:
422.60
Beilstein:
1801568
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
描述
non-ionic
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI 密鑰
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3