Merck
P6085
Sigma-Aldrich
Pipenzolate bromide
BioXtra
别名:
Benzilic acid 1-ethylpiperidin-3-yl ester methobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C22H28NO3Br
CAS号:
分子量:
434.37
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
产品线
BioXtra
杂质
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
灼烧残渣
≤0.1%
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES字符串
Br.CC[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(2)16-10-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;/h4-9,11-14,20,25H,3,10,15-17H2,1-2H3;1H
InChI key
PRMDDJWOUVPRIA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pharmacologic effect of somatostatin on bile formation in the dog. Enhanced ductular reabsorption as the major mechanism of anticholeresis.
E René et al.
Gastroenterology, 84(1), 120-129 (1983-01-01)
Return to Pakistan of pipenzolate plus phenobarbitone.
K I Tahir
Lancet (London, England), 339(8791), 498-498 (1992-02-22)