Merck
P5963
Sigma-Aldrich
Platelet-derived Growth Factor β−Receptor Fragment 742-758
≥95% (HPLC)
别名:
Asp-Met-Ser-Lys-Asp-Glu-Ser-Val-Asp-Tyr-Val-Pro-Met-Leu-Asp-Met-Lys
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C84H135N19O31S3
分子量:
2003.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
其他說明
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3