Merck
P5909
Sigma-Aldrich
环十五内酯
别名:
15-十五酸内酯, 十五碳内酯, 氧杂环十六烷-2-酮, 环十五内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H28O2
CAS号:
分子量:
240.38
Beilstein:
143710
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChI 密鑰
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
John Weeks et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(10), 1421-1434 (2020-06-04)
In vitro metabolic stability of nine fragrance chemicals: p-tolyl acetate, cashmeran, ethylene brassylate, celestolide, galaxolide, traseolide, ambretone, tonalide and pentadecanolide, was evaluated in trout and human hepatocytes. The compounds were incubated with trout hepatocytes at 12°C and human hepatocytes at