Merck
P5544
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-普奈洛尔 盐酸盐
别名:
(R)-1-(异丙基氨基)-3-(1-萘氧基)-2-丙醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
CAS号:
分子量:
295.80
Beilstein:
5780490
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
光學活性
[α]21/D +22.2°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
196-198 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
普奈洛尔活性较低的对映体。
注意
如果储存方式能够避免吸收水分,则固体的保质期可至少达四年。