Merck
P5307
Sigma-Aldrich
Pro-Leu-Ser-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Ala-Lys-Lys
≥97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H103N17O16
分子量:
1270.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
成份
Peptide content, ≥70%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
基底
Protein kinase C substrate
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3