Merck
P5029
Sigma-Aldrich
1-O-(cis-9-Octadecenyl)-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%, semisolid
别名:
L-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-(octadec-9-cis-enyl), Dehydro-PAF(C18)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H56NO7P
CAS号:
分子量:
549.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
~99%
表单
semisolid
颜色
yellow
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)