Merck
P4905
Sigma-Aldrich
DL-苯丙氨酸
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
别名:
(±)-2-氨基-3-苯基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
CAS号:
分子量:
165.19
Beilstein:
3198807
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1