Merck
P4628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-methionine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO4S
CAS号:
分子量:
279.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSCCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO4S/c1-19-7-6-10(13(17)18)14-11(15)8-4-2-3-5-9(8)12(14)16/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
VMTKJVHNTIEOCU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)