储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-13(2)18(20(26)22-15-8-10-16(11-9-15)24(27)28)23-19(25)17(21)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,17-18H,12,21H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)
InChI key
MFFZQZIWTDHXEY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3