Merck
P2782
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-(pyren-1-yl)hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
别名:
L-α-Phosphatidylcholine, β-(pyren-1-yl)hexanoyl-γ-palmitoyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H68NO8P
分子量:
794.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34