Merck
P2742
Sigma-Aldrich
PD 404,182
≥98% (HPLC)
别名:
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11N3S
CAS号:
分子量:
217.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: soluble ≥22 mg/mL
H2O: insoluble
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
InChI 密鑰
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3