Merck
P2672
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二缩水甘油醚
~75%
别名:
Polyoxyethylene bis(glycidyl ether), 双环氧树脂聚乙二醇, 聚乙二醇二縮水甘油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
描述
non-ionic
化驗
~75%
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
用平均分子量为 3,350 的 PEG 制备
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3