Merck
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O2S
CAS号:
分子量:
222.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
InChI 密鑰
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3