Merck
P2500
Sigma-Aldrich
DL-泛醇
别名:
(±)-α,γ-二羟基-N-(3-羟丙基)-β,β-二甲基丁酰胺, DL-泛酸醇, DL-2,4-二羟基-N-(3-羟丙基)-3,3-二甲基丁酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
205.25
Beilstein:
1724945
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)
InChI 密鑰
SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3