Merck
P186
PD 123319 二(三氟乙酸) 盐 水合物
≥98% (HPLC), angiotensin II subtype-2 receptor antagonist, powder
别名:
S-(+)-1- [(4-(二甲氨基)-3-甲基苯基)甲基]-5-(二苯乙酰基)-4,5,6,7-四氢-1H-咪唑并 [4,5-c] 吡啶-6-羧酸 二(三氟乙酸) 盐 水合物
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C31H32N4O3 · 2C2HF3O2 · xH2O
化学文摘社编号:
分子量:
736.66 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
PD 123319 二(三氟乙酸) 盐 水合物, powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CN(C)c1ccc(Cn2cnc3CN([C@@H](Cc23)C(O)=O)C(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)cc1C
InChI
1S/C31H32N4O3.2C2HF3O2.H2O/c1-21-16-22(14-15-26(21)33(2)3)18-34-20-32-25-19-35(28(31(37)38)17-27(25)34)30(36)29(23-10-6-4-7-11-23)24-12-8-5-9-13-24;2*3-2(4,5)1(6)7;/h4-16,20,28-29H,17-19H2,1-3H3,(H,37,38);2*(H,6,7);1H2/t28-;;;/m0.../s1
InChI key
PTSUEYBWHKDYBS-FPCIESGBSA-N
Application
PD123,319 二(三氟醋酸盐)水合物已用于以下实验研究:
  • 测定血管紧张素 Ⅱ (AngⅡ) 对肺泡液体清除率 (AFC) 的影响。
  • 研究 PD123319 对 AngII 诱导的腹主动脉瘤 (AAA) 的影响。
  • 研究其在血管平滑肌细胞 (VSMCs) 培养中对 AngⅡ 诱导的 LRP1 过表达及功能的影响。
Biochem/physiol Actions
PD123,319 二(三氟醋酸盐)水合物是一种广泛使用的血管紧张素 II AT2 受体 (AT2R) 拮抗剂,在体外 和体内 研究 AT2 受体的角色 。不与 AT2 受体相互作用,增加 AngII 诱导的腹主动脉瘤 (AAA)。
Disclaimer
吸湿
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)