推荐产品
SMILES字符串
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
InChI key
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Potassium channel activator; antihypertensive