主要文件
P1799
Sigma-Aldrich
Drummond Microcaps微量毛细管®
capacity 5 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
glass
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Drummond Scientific 1-000-0050/CA
volume measuring range
accuracy: 1%
长度
32 mm
容量
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Microcaps® 微细管是实现快速、安全、卫生和精确转移微升容量液体的不二之选。
  • 由高品质玻璃制成,广泛应用于各种科学应用。
  • 精密孔径毛细管,可实现精确长度切割。
  • 毛细引力填充移液管并挤压球状膨胀以将液体送出。
快速、安全并准确的微升体积转移。精密孔毛细管切割成精确的长度。毛细作用充满移液管,并挤压移液球输送液体。
包装
每个包装含有100 支微量移液管和一支移液球。
法律信息
Microcaps is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)